Print…
2-Benzyloxyphenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Benzyloxy)phenol, 2-Hydroxyphenyl benzyl ether
A19020.06 A19020.14
A19020.06EA 58.6 EUR
A19020.06 A19020.14
2-Benzyloxyphenol ≥98%
2-Benzyloxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 6272-38-4 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5910 MDL No.: MFCD00002186
Fórmula: C₁₃H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 336 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 38 °C
Densidade: 1,143
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002186
Número CAS: 6272-38-4
EINECS: 228-461-5