5-Iodouracil ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18994.09
A18994.18
A18994.09EA
59.3
EUR
A18994.09
A18994.18
5-Iodouracil ≥97%
5-Iodouracil
Purity: 97%
CAS No.: 696-07-1
Molecular Formula: C4H3IN2O2
Formula Weight: 237.99
Melting Point: 274-276°
Beilstein Reference: 4891
Fórmula:
C₄H₃IN₂O₂ Ponto de ebulição: 401 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 274…276 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006020 Número CAS: 696-07-1 EINECS: 211-788-2 |