Print…
Formato de cálcio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18916.22 A18916.36
A18916.22EA 43.3 EUR
A18916.22 A18916.36
Formato de cálcio ≥98%
Formato de cálcio
Purity: 98% CAS No.: 544-17-2 Molecular Formula: Ca(O2CH)2 Formula Weight: 130.12 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00036108
Fórmula: C₂H₂CaO₄
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 2,02
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036108
Número CAS: 544-17-2
EINECS: 208-863-7
Merck Index: 12,01711