Print…
6-Fluoro-m-anisaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-3-anisaldehyde
A18904.06 A18904.14
A18904.06EA 83.1 EUR
A18904.06 A18904.14
6-Fluoro-m-anisaldehyde ≥97%
6-Fluoro-m-anisaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 105728-90-3 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5330 Boiling Point: 80°/0.9mm Beilstein Reference: 4379088 MDL No.: MFCD00070795
Fórmula: C₈H₇FO₂
Peso Molecular: 154.14 g/mol
Ponto de ebulição: 80 °C (0.9 mmHg)
Densidade: 1.237
Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070795
Número CAS: 105728-90-3