Print…
1,8-Naphthalimide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A18856.09 A18856.18 A18856.30
A18856.09EA 61.7 EUR
A18856.09 A18856.18 A18856.30
1,8-Naphthalimide ≥98%
1,8-Naphthalimide
Purity: 98% CAS No.: 81-83-4 Molecular Formula: C12H7NO2 Formula Weight: 197.20 Melting Point: 299-303° Beilstein Reference: 153150
Fórmula: C₁₂H₇NO₂
Ponto de ebulição: 475 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 299…303 °C
Densidade: 1,482 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006920
Número CAS: 81-83-4
EINECS: 201-379-7