cis-2-Nonen-1-ol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A18842.14
A18842.06
A18842.14EA
188
EUR
A18842.14
A18842.06
cis-2-Nonen-1-ol 95%
cis-2-Nonen-1-ol
Purity: 95%
CAS No.: 41453-56-9
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 106°/20mm
MDL No.: MFCD00063210
Fórmula:
C₉H₁₈O Ponto de ebulição: 106 °C (20 mmHg) Densidade: 0,845 Ponto de Inflamação: 101 °C (214 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063210 Número CAS: 41453-56-9 EINECS: 255-376-0 |