Print…
3-Fluoro-p-anisidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Fluoro-4-anisidine, 3-Fluoro-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-fluoroanisole
A18606.03 A18606.06 A18606.14
A18606.03EA 42 EUR
A18606.03 A18606.06 A18606.14
3-Fluoro-p-anisidine ≥98%
3-Fluoro-p-anisidine
Purity: 98+% CAS No.: 366-99-4 Molecular Formula: C7H8FNO Formula Weight: 141.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 80-84° Boiling Point: 135°/18mm Beilstein Reference: 2717083 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00075040
Fórmula: C₇H₈FNO
Ponto de ebulição: 135 °C (18 mmHg)
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075040
Número CAS: 366-99-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III