Isophytol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A18583.09
A18583.18
A18583.09EA
35.4
EUR
A18583.09
A18583.18
Isophytol 95%
Isophytol
Purity: 95%
CAS No.: 505-32-8
Molecular Formula: C20H40O
Formula Weight: 296.54
Refractive Index: 1.4571
Boiling Point: 125-128°/0.06mm
Merck Reference: 14,5198
MDL No.: MFCD00048380
Fórmula:
C₂₀H₄₀O Ponto de ebulição: 125…128 °C (0,06 mmHg) Densidade: 0,8519 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00048380 Número CAS: 505-32-8 EINECS: 208-008-8 Merck Index: 14,5198 |