Print…
(Iodomethyl)trimethylammonium iodide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Iodomethylenetrimethylammonium iodide
A18424.06 A18424.14
A18424.06EA 39.3 EUR
A18424.06 A18424.14
(Iodomethyl)trimethylammonium iodide ≥98%
(Iodomethyl)trimethylammonium iodide
Purity: 98+% CAS No.: 39741-91-8 Molecular Formula: (CH3)3N(CH2I)I Formula Weight: 326.94 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 3912137
Fórmula: C₄H₁₁I₂N
Peso Molecular: 326.95 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 190 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00031647
Número CAS: 39741-91-8
EINECS: 254-611-4