Print…
meso-Tetraphenylporphine baixo em cloro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin, meso-Tetraphenylporphine, TPP
A18261.06 A18261.03 A18261.14
A18261.06EA 267 EUR
A18261.06 A18261.03 A18261.14
meso-Tetraphenylporphine baixo em cloro
meso-Tetraphenylporphine
CAS No.: 917-23-7 Molecular Formula: C44H30N4 Formula Weight: 614.71 Melting Point: 449-451° Beilstein Reference: 379542 MDL No.: MFCD00011680
Fórmula: C₄₄H₃₀N₄
Peso Molecular: 614.75 g/mol
Ponto de Fusão: 449…451 °C
Densidade: 1.276 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011680
Número CAS: 917-23-7
EINECS: 213-025-9