N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trimethylsilyldiethylamine, (Diethylamino)trimethylsilane, N,N-Diethylaminotrimethylsilane, N,N-Diethyltrimethylsilylamine, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, TMSDEA
A18149.14
A18149.22
A18149.14EA
59.5
EUR
A18149.14
A18149.22
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 98%
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Purity: 98%
CAS No.: 996-50-9
Molecular Formula: (CH3)3SiN(CH2CH3)2
Formula Weight: 145.32
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Amine-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 125-126°
Beilstein Reference: 635718
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00009040
Fórmula:
C₇H₁₉NSi Peso Molecular: 145.32 g/mol Ponto de ebulição: 125…126 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 0.760 Ponto de Inflamação: 10 °C (50 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009040 Número CAS: 996-50-9 EINECS: 213-637-6 ADR: 3 II |