Oleyl alcohol tech. 80-85%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
cis-Octadec-9-en-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
A18018.22
A18018.36
A18018.22EA
31.6
EUR
A18018.22
A18018.36
Oleyl alcohol tech. 80-85%, Grau técnico
Oleyl alcohol
Purity: 80-85%
CAS No.: 143-28-2
Molecular Formula: C18H36O
Formula Weight: 268.48
Flash Point: 180°(356°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.849
Refractive Index: 1.4600
Appearance: Colourless
Melting Point: ca 6°
Boiling Point: 206-207°/13mm
Beilstein Reference: 1723962
Merck Reference: 14,6831
MDL No.: MFCD00002993
Fórmula:
C₁₈H₃₆O Peso Molecular: 268.48 g/mol Ponto de ebulição: 206…207 °C (13 mmHg) Ponto de Fusão: ∼ 6 °C Densidade: 0.849 Ponto de Inflamação: 180 °C (356 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002993 Número CAS: 143-28-2 EINECS: 205-597-3 Merck Index: 14,6831 |