Print…
Tris(3-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A17949.03 A17949.06
A17949.03EA 67.6 EUR
A17949.03 A17949.06
Tris(3-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Tris(3-methoxyphenyl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 29949-84-6 Molecular Formula: C21H21O3P Formula Weight: 352.37 Melting Point: 113-115° MDL No.: MFCD00008386
Fórmula: C₂₁H₂₁O₃P
Ponto de Fusão: 113…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008386
Número CAS: 29949-84-6