Print…
m-Tolylacetic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(m-Tolyl)acetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid
A17743.09 A17743.18 A17743.30
A17743.09EA 38.9 EUR
A17743.09 A17743.18 A17743.30
m-Tolylacetic acid ≥99%
m-Tolylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 621-36-3 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 62-66° Beilstein Reference: 2043549
Fórmula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Ponto de ebulição: 120…123 °C (26 mmHg)
Ponto de Fusão: 62…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004340
Número CAS: 621-36-3
EINECS: 210-683-9