4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A17738.06
A17738.14
A17738.22
A17738.06EA
84.6
EUR
A17738.06
A17738.14
A17738.22
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 5348-42-5
Molecular Formula: C6H6Cl2N2
Formula Weight: 177.03
Melting Point: ca 162° dec.
Beilstein Reference: 1072811
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007723
Fórmula:
C₆H₆Cl₂N₂ Ponto de ebulição: 305 °C (1013 hPa) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007723 Número CAS: 5348-42-5 EINECS: 226-305-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |