1,3-Bis(diethylamino)propane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N1,N1,N3,N3-Tetraethylpropane-1,3-diamine, N,N,N',N'-Tetraethyl-1,3-diaminopropane, N,N,N',N'-Tetraethyltrimethylenediamine, N,N,N',N'-Tetraethyl-1,3-propanediamine
A17680.06
A17680.14
A17680.06EA
58
EUR
A17680.06
A17680.14
1,3-Bis(diethylamino)propane 97%
1,3-Bis(diethylamino)propane
Purity: 97%
CAS No.: 60558-96-5
Molecular Formula: (CH3CH2)2N(CH2)3N(CH2CH3)2
Formula Weight: 186.34
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4377
Boiling Point: 133°/80mm
Beilstein Reference: 1741257
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009057
Fórmula:
C₁₁H₂₆N₂ Peso Molecular: 186.34 g/mol Ponto de ebulição: 133 °C (80 mmHg) Densidade: 0.810 Ponto de Inflamação: 76 °C (168 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009057 Número CAS: 60558-96-5 ADR: 8 III |