2-Bromethylamine hydrobromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
A17625.18
A17625.0B
A17625.30
A17625.18EA
30.5
EUR
A17625.18
A17625.0B
A17625.30
2-Bromethylamine hydrobromide ≥98%
2-Bromethylamine hydrobromide
Purity: 98+%
CAS No.: 2576-47-8
Molecular Formula: BrCH2CH2NH2.HBr
Formula Weight: 204.90
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 3607605
Fórmula:
BrCH₂CH₂NH₃Br Ponto de Fusão: 172…176 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012886 Número CAS: 2576-47-8 EINECS: 219-924-2 |