Tetrabutylammonium tetrahydroborate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A17494.09
A17494.18
A17494.30
A17494.09EA
89.9
EUR
A17494.09
A17494.18
A17494.30
Tetrabutylammonium tetrahydroborate ≥98%
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Purity: 98%
CAS No.: 33725-74-5
Molecular Formula: C16H40BN
Formula Weight: 257.31
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 125-131°
UN No.: 3131
MDL No.: MFCD00012035
Fórmula:
C₁₆H₄₀BN Ponto de Fusão: 125…131 °C Ponto de Inflamação: 140 °C (284 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012035 Número CAS: 33725-74-5 EINECS: 251-658-2 UN: 3131 ADR: 4.3,II |