Print…
Trichloromethyl chloroformate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Chloroformic acid trichloromethyl ester, Diphosgene
A17444.09 A17444.18 A17444.30
A17444.09EA 51.6 EUR
A17444.09 A17444.18 A17444.30
Trichloromethyl chloroformate ≥98%
Trichloromethyl chloroformate
Purity: 98% CAS No.: 503-38-8 Molecular Formula: C2Cl4O2 Formula Weight: 197.83 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4570 Odour: Pungent Melting Point: -57° Boiling Point: 128° Beilstein Reference: 970225 Merck Reference: 14,3334 UN No.: 3390 MDL No.: MFCD00015553
Fórmula: C₂Cl₄O₂
Peso Molecular: 197.83 g/mol
Ponto de ebulição: 128 °C
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 1.640
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015553
Número CAS: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,03368