Print…
Anídrido tetracloroftalico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A17404.0E A17404.0C A17404.36
A17404.0EEA 351 EUR
A17404.0E A17404.0C A17404.36
Anídrido tetracloroftalico ≥98%
Anídrido tetracloroftalico
Purity: 98% CAS No.: 117-08-8 Molecular Formula: C8Cl4O3 Formula Weight: 285.90 Flash Point: 362°(683°F) Odour: Weak Boiling Point: 349-354° Beilstein Reference: 211560 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00005920
Fórmula: C₈Cl₄O₃
Peso Molecular: 285.9 g/mol
Ponto de ebulição: 349…354 °C
Ponto de Fusão: 254…258 °C
Densidade: 1.52 g/cm³ (275 °C)
Ponto de Inflamação: 362 °C (683 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005920
Número CAS: 117-08-8
EINECS: 204-171-4
ADR: 9 III