Print…
3,3'-Thiodipropionic acid 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3-Thiodipropionic acid
A17220.30 A17220.0B
A17220.30EA 34.1 EUR
A17220.30 A17220.0B
3,3'-Thiodipropionic acid 98
3,3'-Thiodipropionic acid
Purity: 98% CAS No.: 111-17-1 Molecular Formula: C6H10O4S Formula Weight: 178.21 Melting Point: 127-134° Beilstein Reference: 1210299 Merck Reference: 14,9332 MDL No.: MFCD00002781
Fórmula: C₆H₁₀O₄S
Peso Molecular: 178.21 g/mol
Ponto de ebulição: 347
Ponto de Fusão: 127…134 °C
Densidade: 1.496 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002781
Número CAS: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 12,09468