Print…
(4-tert-Butylphenoxy)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-(tert-Butyl)phenoxy)acetic acid
A17017.06 A17017.14 A17017.22
A17017.06EA 20.3 EUR
A17017.06 A17017.14 A17017.22
(4-tert-Butylphenoxy)acetic acid ≥98%
(4-tert-Butylphenoxy)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1798-04-5 Molecular Formula: C12H16O3 Formula Weight: 208.26 MDL No.: MFCD00021758
Fórmula: (C₆H₄(C(CH₃)₃))CH₂COOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021758
Número CAS: 1798-04-5