Print…
Tricloroacetato de sódio ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: TCA-Na
A17004.09 A17004.0B A17004.0I A17004.30
A17004.09EA 25.1 EUR
A17004.09 A17004.0B A17004.0I A17004.30
Tricloroacetato de sódio ≥97%
Tricloroacetato de sódio
Purity: 97% CAS No.: 650-51-1 Molecular Formula: CCl3CO2Na Formula Weight: 185.37 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3572664 Merck Reference: 14,9627 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00064198
Fórmula: C₂Cl₃NaO₂
Peso Molecular: 185.37 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064198
Número CAS: 650-51-1
EINECS: 211-479-2
ADR: 9 III