Print…
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16891.06 A16891.14 A16891.22
A16891.06EA 14.2 EUR
A16891.06 A16891.14 A16891.22
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥99%
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 74457-86-6 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-53° Boiling Point: 80-85°/0.1mm Beilstein Reference: 3539992 MDL No.: MFCD00042290
Fórmula: C₉H₉FO₂
Ponto de ebulição: 80…85 °C (0,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 50…53 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042290
Número CAS: 74457-86-6