3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16880.09
A16880.18
A16880.09EA
38.2
EUR
A16880.09
A16880.18
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1421-49-4
Molecular Formula: C15H22O3
Formula Weight: 250.34
Melting Point: 206-209°
Beilstein Reference: 2216948
Fórmula:
C₁₅H₂₂O₃ Ponto de ebulição: 374 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 206…209 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008827 Número CAS: 1421-49-4 EINECS: 215-823-2 |