Print…
Benzyltrimethylammonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide
A16840.14 A16840.22
A16840.14EA 26.2 EUR
A16840.14 A16840.22
Benzyltrimethylammonium bromide ≥98%
Benzyltrimethylammonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 5350-41-4 Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)3Br Formula Weight: 230.15 Melting Point: 228-232° Beilstein Reference: 3917251
Fórmula: C₁₀H₁₆BrN
Peso Molecular: 230.15 g/mol
Ponto de Fusão: 228…232 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011780
Número CAS: 5350-41-4
EINECS: 226-320-2