4,4'-Oxidianilina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Eter p-aminofenílico
A16815.22
A16815.18
A16815.36
A16815.22EA
67.3
EUR
A16815.22
A16815.18
A16815.36
4,4'-Oxidianilina 98%
4,4'-Oxidianilina
Purity: 98%
CAS No.: 101-80-4
Molecular Formula: C12H12N2O
Formula Weight: 200.24
Flash Point: 218°(424°F)
Melting Point: 189-192°
Boiling Point: 190°/0.1mm
Beilstein Reference: 475735
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007863
Fórmula:
C₁₂H₁₂N₂O Peso Molecular: 200.24 g/mol Ponto de ebulição: 190 °C (0.1 mmHg) Ponto de Fusão: 189…192 °C Ponto de Inflamação: 218 °C (424 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007863 Número CAS: 101-80-4 EINECS: 202-977-0 ADR: 9 III |