3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16670.06
A16670.14
A16670.06EA
80.3
EUR
A16670.06
A16670.14
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride ≥98%
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 78068-85-6
Molecular Formula: C7H3ClF4
Formula Weight: 198.55
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4355
Boiling Point: 137°
Beilstein Reference: 4309386
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042207
Fórmula:
C₇H₃ClF₄ Ponto de ebulição: 137 °C Densidade: 1,490 Ponto de Inflamação: 42 °C (108 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042207 Número CAS: 78068-85-6 ADR: 3,III |