Tetrametilurea ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A16295.18
A16295.30
A16295.18EA
37
EUR
A16295.18
A16295.30
Tetrametilurea ≥99%
Tetrametilurea
Purity: 99%
CAS No.: 632-22-4
Molecular Formula: C5H12N2O
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4506
Odour: Mild
Melting Point: -1°
Boiling Point: 176-178°
Solubility: Miscible with water
Beilstein Reference: 773898
Merck Reference: 14,9230
MDL No.: MFCD00008319
Fórmula:
C₅H₁₂N₂O Ponto de ebulição: 176…178 °C Ponto de Fusão: –1 °C Densidade: 0,969 Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008319 Número CAS: 632-22-4 EINECS: 211-173-9 Merck Index: 14,9230 |