Print…
2-Amino-4-methylpyrimidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methylpyrimidin-2-ylamine, 4-Methylpyrimidin-2-amine
A16081.09 A16081.18
A16081.09EA 39.3 EUR
A16081.09 A16081.18
2-Amino-4-methylpyrimidine ≥98%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 108-52-1 Molecular Formula: C5H7N3 Formula Weight: 109.13 Melting Point: 158-161° Beilstein Reference: 108506
Fórmula: C₅H₇N₃
Ponto de ebulição: 283 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 158…161 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006101
Número CAS: 108-52-1
EINECS: 203-591-5