1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 80-73-9
Molecular Formula: C5H10N2O
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: 8°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 108808
Merck Reference: 14,3249
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00003188
Fórmula:
C₅H₁₀N₂O Ponto de ebulição: 224…226 °C Ponto de Fusão: 8 °C Densidade: 1,058 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003188 Número CAS: 80-73-9 EINECS: 201-304-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3249 |