Thymine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15879.14
A15879.22
A15879.36
A15879.14EA
65.1
EUR
A15879.14
A15879.22
A15879.36
Thymine 97%
Thymine
Purity: 97%
CAS No.: 65-71-4
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.12
Melting Point: 316-317°
Beilstein Reference: 607626
Merck Reference: 14,9398
MDL No.: MFCD00006026
Fórmula:
C₅H₆N₂O₂ Ponto de ebulição: 389 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 316…317 °C Densidade: 1,454 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006026 Número CAS: 65-71-4 EINECS: 200-616-1 Merck Index: 14,9398 |