3-Nitrophthalic anhydride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15857.14
A15857.22
A15857.14EA
90.3
EUR
A15857.14
A15857.22
3-Nitrophthalic anhydride ≥97%
3-Nitrophthalic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 641-70-3
Molecular Formula: C8H3NO5
Formula Weight: 193.11
Melting Point: 161-166°
Beilstein Reference: 179963
Fórmula:
C₈H₃NO₅ Ponto de Fusão: 161…166 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005921 Número CAS: 641-70-3 EINECS: 211-373-6 |