Isophthalaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
m-Phthalaldehyde, Isophthaldicarboxaldehyde, Isophthaldialdehyde
A15788.14
A15788.06
A15788.22
A15788.14EA
145
EUR
A15788.14
A15788.06
A15788.22
Isophthalaldehyde ≥98%
Isophthalaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 626-19-7
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.13
Melting Point: 85-91°
Boiling Point: 136°/17mm
MDL No.: MFCD00003372
Fórmula:
C₈H₆O₂ Ponto de ebulição: 136 °C (17 mmHg) Ponto de Fusão: 85…91 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003372 Número CAS: 626-19-7 EINECS: 210-935-8 |