Octadecyltrichlorosilane 95% cont. 5-10% branched isomers
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 95%
CAS No.: 112-04-9
Molecular Formula: C18H37Cl3Si
Formula Weight: 387.94
Flash Point: 189°(372°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Pungent
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 160-162°/3mm
Beilstein Reference: 1778847
UN No.: 1800
MDL No.: MFCD00000484
Fórmula:
C₁₈H₃₇Cl₃Si Ponto de ebulição: 160…162 °C (3 mmHg) Ponto de Fusão: ∼ 20 °C Densidade: 0,984 Ponto de Inflamação: 189 °C (372 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000484 Número CAS: 112-04-9 EINECS: 203-930-7 UN: 1800 ADR: 8,II |