Methyl-o-toluate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 2-methylbenzoate, o-Toluic acid methyl ester, 2-Toluic acid methyl ester, Methyl-2-methylbenzoate, 2-Methylbenzoic acid methyl ester
A15695.14
A15695.22
A15695.36
A15695.14EA
38.2
EUR
A15695.14
A15695.22
A15695.36
Methyl-o-toluate ≥99%
Methyl-o-toluate
Purity: 99%
CAS No.: 89-71-4
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5190
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 2041846
MDL No.: MFCD00008428
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 207…208 °C Ponto de Fusão: –50 °C Densidade: 1,072 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008428 Número CAS: 89-71-4 EINECS: 201-932-2 |