Print…
Nitroprussiato de sódio dodecahidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A15656.14 A15656.18 A15656.30
A15656.14EA 31.7 EUR
A15656.14 A15656.18 A15656.30
Nitroprussiato de sódio dodecahidratado ≥98%
Nitropruside de sódio dodecahidratado
Purity: 98+% CAS No.: 13755-38-9 Molecular Formula: C5FeN6Na2O.2H2O Formula Weight: 297.95 (261.92anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,8649 MDL No.: MFCD00149192
Fórmula: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Densidade: 1,72
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149192
Número CAS: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 1588
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8649