Methyl cyanoacetate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 2-cyanoacetate
A15555.0B
A15555.22
A15555.30
A15555.36
A15555.0BEA
134
EUR
A15555.0B
A15555.22
A15555.30
A15555.36
Methyl cyanoacetate ≥99%
Methyl cyanoacetate
Purity: 99%
CAS No.: 105-34-0
Molecular Formula: NCCH2CO2CH3
Formula Weight: 99.09
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Mild
Melting Point: -23°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 773945
MDL No.: MFCD00001939
Fórmula:
C₄H₅NO₂ Peso Molecular: 99.09 g/mol Ponto de ebulição: 204 °C Ponto de Fusão: –23 °C Densidade: 1.127 Ponto de Inflamação: 110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001939 Número CAS: 105-34-0 EINECS: 203-288-8 |