Cloroacetato de etilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15554.0E
A15554.22
A15554.36
A15554.0EEA
130
EUR
A15554.0E
A15554.22
A15554.36
Cloroacetato de etilo ≥99%
Cloroacetato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 105-39-5
Molecular Formula: C4H7ClO2
Formula Weight: 122.55
Flash Point: 54°(149°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Pungent
Melting Point: -26°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 506455
Merck Reference: 14,3783
UN No.: 1181
MDL No.: MFCD00000932
Fórmula:
C₄H₇ClO₂ Ponto de ebulição: 142…144 °C Ponto de Fusão: –26 °C Densidade: 1,159 Ponto de Inflamação: 54 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000932 Número CAS: 105-39-5 EINECS: 203-294-0 UN: 1181 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3783 |