3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 27126-93-8
Molecular Formula: C9H3F6N
Formula Weight: 239.12
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4175
Melting Point: 16-20°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 3552650
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00000379
Fórmula:
C₉H₃F₆N Ponto de ebulição: 154…156 °C Ponto de Fusão: 16…20 °C Densidade: 1,421 Ponto de Inflamação: 72 °C (161 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000379 Número CAS: 27126-93-8 EINECS: 248-240-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |