Methyl crotonate todos trans 96% (por GC), líquido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyl trans-2-butenoate, 2-Butenoic acid methyl ester, trans-Methyl crotonate, trans-Crotonic acid methyl ester, Crotonic acid methyl ester, trans-2-Butenoic acid methyl ester
A15363.22
A15363.36
A15363.22EA
40.6
EUR
A15363.22
A15363.36
Methyl crotonate todos trans 96% (por GC), líquido
Methyl crotonate
Purity: 98%
CAS No.: 623-43-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 4°(40°F)
Refractive Index: 1.4245
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 1720292
Merck Reference: 14,2597
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009287
Fórmula:
C₅H₈O₂ Ponto de ebulição: 118…120 °C Densidade: 0,944 Ponto de Inflamação: 4 °C (40 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009287 Número CAS: 623-43-8 EINECS: 210-793-7 UN: 3272 ADR: 3,II Merck Index: 14,2597 |