1-(4-Iodophenyl)pyrrole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15305.03
A15305.06
A15305.03EA
47.3
EUR
A15305.03
A15305.06
1-(4-Iodophenyl)pyrrole ≥97%
1-(4-Iodophenyl)pyrrole
Purity: 97%
CAS No.: 92636-36-7
Molecular Formula: C10H8IN
Formula Weight: 269.09
Melting Point: 128-133°
Beilstein Reference: 7915717
Fórmula:
C₁₀H₈IN Ponto de Fusão: 128…133 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052399 Número CAS: 92636-36-7 |