Furfuryl acetate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A15285.14
A15285.22
A15285.14EA
31.8
EUR
A15285.14
A15285.22
Furfuryl acetate ≥97%
Furfuryl acetate
Purity: 97%
CAS No.: 623-17-6
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 175-177°
Beilstein Reference: 116128
MDL No.: MFCD00003251
Fórmula:
C₇H₈O₃ Ponto de ebulição: 175…177 °C Densidade: 1,118 Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003251 Número CAS: 623-17-6 EINECS: 210-775-9 |