4-Formylbenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15277.09
A15277.18
A15277.30
A15277.09EA
46.7
EUR
A15277.09
A15277.18
A15277.30
4-Formylbenzoic acid ≥98%
4-Formylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 619-66-9
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Odour: Odourless
Melting Point: ca 245°
Beilstein Reference: 471734
MDL No.: MFCD00006951
Fórmula:
C₈H₆O₃ Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 245 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006951 Número CAS: 619-66-9 EINECS: 210-607-4 |