Print…
α-Bromo-m-toluonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
A15244.06 A15244.14
A15244.06EA 60.1 EUR
A15244.06 A15244.14
α-Bromo-m-toluonitrile ≥98%
α-Bromo-m-toluonitrile
Purity: 98% CAS No.: 28188-41-2 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 742356 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00001809
Fórmula: C₈H₆BrN
Peso Molecular: 196.05 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C (4 mmHg)
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001809
Número CAS: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 2923
ADR: 8 II