Print…
9-Anthracenemethanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15188.09 A15188.18 A15188.30
A15188.09EA 99.1 EUR
A15188.09 A15188.18 A15188.30
9-Anthracenemethanol ≥97%
9-Anthracenemethanol
Purity: 97% CAS No.: 1468-95-7 Molecular Formula: C15H12O Formula Weight: 208.26 Melting Point: 160-165° Beilstein Reference: 1873402
Fórmula: C₁₅H₁₂O
Ponto de ebulição: 371 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 160…165 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001264
Número CAS: 1468-95-7
EINECS: 215-998-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III