Print…
Phenylpropiolic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15163.09 A15163.14
A15163.09EA 51.1 EUR
A15163.09 A15163.14
Phenylpropiolic acid ≥98%
Phenylpropiolic acid
Purity: 98+% CAS No.: 637-44-5 Molecular Formula: C6H5C≡CCO2H Formula Weight: 146.15 Melting Point: 135-138° Beilstein Reference: 742587
Fórmula: C₉H₆O₂
Ponto de ebulição: 294 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 135…138 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004361
Número CAS: 637-44-5
EINECS: 211-285-8