Print…
p-Tolylacetic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(p-Tolyl)acetic acid, 4-Tolylacetic acid, (4-Methylphenyl)acetic acid
A15129.06 A15129.14 A15129.22
A15129.06EA 27 EUR
A15129.06 A15129.14 A15129.22
p-Tolylacetic acid ≥99%
p-Tolylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 622-47-9 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 90-93° Boiling Point: 265-267° MDL No.: MFCD00004353
Fórmula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Ponto de ebulição: 265…267 °C
Ponto de Fusão: 90…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004353
Número CAS: 622-47-9
EINECS: 210-738-7