Ethyl propiolate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15068.06
A15068.14
A15068.22
A15068.06EA
46.7
EUR
A15068.06
A15068.14
A15068.22
Ethyl propiolate ≥99%
Ethyl propiolate
Purity: 99%
CAS No.: 623-47-2
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Pungent
Melting Point: 9°
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 878250
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009184
Fórmula:
C₅H₆O₂ Ponto de ebulição: 118…120 °C Ponto de Fusão: 9 °C Densidade: 0,963 Ponto de Inflamação: 23 °C (73 °F) |
Número MDL :
MFCD00009184 Número CAS: 623-47-2 EINECS: 210-795-8 UN: 3272 ADR: 3,III |