2-Pyridylmethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98+%
CAS No.: 586-98-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5440
Melting Point: -6 to -5°
Boiling Point: 112-113°/16mm
Beilstein Reference: 107849
MDL No.: MFCD00006348
Fórmula:
C₆H₇NO Ponto de ebulição: 112…113 °C (16 mmHg) Ponto de Fusão: –6 to –5 °C Densidade: 1,131 Ponto de Inflamação: 120 °C (248 °F) |
Número MDL :
MFCD00006348 Número CAS: 586-98-1 EINECS: 209-592-7 |